Merck
SAB1401987
Sigma-Aldrich
Anti-IQGAP3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC10170, MGC10831, MGC1947
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IQGAP3(128239)
免疫原
IQGAP3 (NP_839943.2, 1 a.a. ~ 1631 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERRAAGPGWAAYERLTAEEMDEQRRQNVAYQYLCRLEEAKRWMEACLKEELPSPVELEESLRNGVLLAKLGHCFAPSVVPLKKIYDVEQLRYQATGLHFRHTDNINFWLSAIAHIGLPSTFFPETTDIYDKKNMPRVVYCIHALSLFLFRLGLAPQIHDLYGKVKFTAEELSNMASELAKYGLQLPAFSKIGGILANELSVDEAAVHAAVLAINEAVERGVVEDTLAALQNPSALLENLREPLAAVYQEMLAQAKMEKAANARNHDDRESQDIYDHYLTQAEIQGNINHVNVHGALEVVDDALERQSPEALLKALQDPALALRGVRRDFADWYLEQLNSDREQKAQELGLVELLEKEEVQAGVAAANTKGDQEQAMLHAVQRINKAIRRGVAADTVKELMCPEAQLPPVYPVASSMYQLELAVLQQQQGELGQEELFVAVEMLSAVVLINRALEARDASGFWSSLVNPATGLAEVEGENAQRYFDALLKLRQERGMGEDFLSWNDLQATVSQVNAQTQEETDRVLAVSLINEALDKGSPEKTLSALLLPAAGLDDVSLPVAPRYHLLLVAAKRQKAQVTGDPGAVLWLEEIRQGVVRANQDTNTAQRMALGVAAINQAIKEGKAAQTERVLRNPAVALRGVVPDCANGYQRALESAMAKKQRPADTAFWVQHDMKDGTAYYFHLQTFQGIWEQPPGCPLNTSHLTREEIQSAVTKVTAAYDRQQLWKANVGFVIQLQARLRGFLVRQKFAEHSHFLRTWLPAVIKIQAHWRGYRQRKIYLEWLQYFKANLDAIIKIQAWARMWAARRQYLRRLHYFQKNVNSIVKIQAFFRARKAQDDYRILVHAPHPPLSVVRRFAHLLNQSQQDFLAEAELLKLQEEVVRKIRSNQQLEQDLNIMDIKIGLLVKNRITLQEVVSHCKKLTKRNKEQLSDMMVLDKQKGLKSLSKEKRQKLEAYQHLFYLLQTQPIYLAKLIFQMPQNKTTKFMEAVIFSLYNYASSRREAYLLLQLFKTALQEEIKSKVEQPQDVVTGNPTVVRLVVRFYRNGRGQSALQEILGKVIQDVLEDKVLSVHTDPVHLYKNWINQTEAQTGQRSHLPYDVTPEQALSHPEVQRRLDIALRNLLAMTDKFLLAITSSVDQIPYGMRYVAKVLKATLAEKFPDATDSEVYKVVGNLLYYRFLNPAVVAPDAFDIVAMAAGGALAAPQRHALGAVAQLLQHAAAGKAFSGQSQHLRVLNDYLEETHLKFRKFIHRACQVPEPEERFAVDEYSDMVAVAKPMVYITVGELVNTHRLLLEHQDCIAPDHQDPLHELLEDLGELPTIPDLIGESIAADGHTDLSKLEVSLTLTNKFEGLEADADDSNTRSLLLSTKQLLADIIQFHPGDTLKEILSLSASREQEAAHKQLMSRRQACTAQTPEPLRRHRSLTAHSLLPLAEKQRRVLRNLRRLEALGLVSARNGYQGLVDELAKDIRNQHRHRHRRKAELVKLQATLQGLSTKTTFYEEQGDYYSQYIRACLDHLAPDSKSSGKGKKQPSLHYTAAQLLEKGVLVEIEDLPASHFRNVIFDITPGDEAGKFEVNAKFLGVDMERFQLHYQDLLQLQYEGVAVMKLFNKAKVNVNLLIFLLNKKFLRK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)