テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LRRK1(79705)
関連するカテゴリー
免疫原
LRRK1 (AAH68080.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSQRPPSMYWCVGPEESAVCPERAMETLNGAGDTGGKPSTRGGDPAARSRRTEGIRAAYRRGDRGGARDLLEEACDQCASQLEKGQLLSIPAAYGDLEMVRYLLSKRLVELPTEPTDDNPAVVAAYFGHTAVVQELLESLPGPCSPQRLLNWMLALACQRGHLGVVKLLVLTHGADPESYAVRKNEFPVIVRLPLYAAIKSGNEDIAIFLLRHGAYFCSYILLDSPDPSKHLLRKYFIEASPLPSSYPGKTVSSHCLWSVF
Sequence
MSQRPPSMYWCVGPEESAVCPERAMETLNGAGDTGGKPSTRGGDPAARSRRTEGIRAAYRRGDRGGARDLLEEACDQCASQLEKGQLLSIPAAYGDLEMVRYLLSKRLVELPTEPTDDNPAVVAAYFGHTAVVQELLESLPGPCSPQRLLNWMLALACQRGHLGVVKLLVLTHGADPESYAVRKNEFPVIVRLPLYAAIKSGNEDIAIFLLRHGAYFCSYILLDSPDPSKHLLRKYFIEASPLPSSYPGKTVSSHCLWSVF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)