クローン
2B5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KIF16B(55614)
免疫原
KIF16B (AAH34984, 65 a.a. ~ 174 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DDLKDPIKISIPRYVLCGQGKDAHFEFEVKLAALEFPPKKLFGNKDERVIAERRSHLEKYLRDFFSVMLQSATSPLHINKVGLTLSKHTICEFSPFFKKGVFDYSSHGTG
Sequence
DDLKDPIKISIPRYVLCGQGKDAHFEFEVKLAALEFPPKKLFGNKDERVIAERRSHLEKYLRDFFSVMLQSATSPLHINKVGLTLSKHTICEFSPFFKKGVFDYSSHGTG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)