Merck
SAB1401586
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLASP1 antibody produced in mouse
clone 6E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp686D1968, DKFZp686H2039, FLJ33821, FLJ41222, KIAA0622, MAST1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6E10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLASP1(23332)
詳細
CLASPs, such as CLASP1, are nonmotor microtubule-associated proteins that interact with CLIPs (e.g., CLIP170; MIM 179838). CLASP1 is involved in the regulation of microtubule dynamics at the kinetochore and throughout the spindle (Maiato et al., 2003 [PubMed 12837247]).[supplied by OMIM
免疫原
CLASP1 (NP_056097, 1133 a.a. ~ 1226 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DGLAKHPPPFSQPNSIPTAPSHKALRRSYSPSMLDYDTENLNSEEIYSSLRGVTEAIEKFSFRSQEDLNEPIKRDGKKECDIVSRDGGAASPAT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)