Merck
SAB1401541
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD3EAP antibody produced in mouse
clone 6A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ASE-1, CAST, MGC118851, PAF49
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6A6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD3EAP(10849)
免疫原
CD3EAP (NP_036231, 2 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EEPQAGDAARFSCPPNFTAKPPASESPRFSLEALTGPDTELWLIQAPADFAPECFNGRHVPLSGSQIVKGKLAGKRHRYRVLSSCPQAGEATLLAPSTEAGGGLTCASA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)