Merck
SAB1401218
Sigma-Aldrich
抗IREB2抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ACO3, FLJ23381, IRP2, IRP2AD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IREB2(3658)
免疫原
IREB2 (AAH17880.1, 1 a.a. ~ 343 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDAPKAGYAFEYLIETLNDSSHKKFFDVSKLGTKYDVLPYSIRVLLEAAVRNCDGFLMKKEDVMNILDWKTKQSNVEVPFFPARVLLQDFTGIPAMVDFAAMREAVKTLGGDPEKVHPACPTDLTVDHSLQIDFSKCAIQNAPNPGGGDLQKAGKLSPLKVQPKKLPCRGQTTCRGSCDSGELGRNSGTFSSQIENTPILCPFHLQPVPEPETVLKNQEVEFGRNRERLQFFKWSSRVFKNVAVIPPGTGMAHQINLEYLSRVVFEEKDLLFPDSVVGTDSHITMVNGLGILGWGVGGIETEAVMLGLPVSLTLPEVVGCELTGSSNPFVTSIDVVLGITKVS
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)