Merck
SAB1401068
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDSN antibody produced in mouse
clone 5B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (c)
WB
クローン:
5B4, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5B4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDSN(1041)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a protein found in corneodesmosomes, which localize to human epidermis and other cornified squamous epithelia. During maturation of the cornified layers, the protein undergoes a series of cleavages, which are thought to be required for desquamation. The gene is located in the major histocompatibility complex (MHC) class I region on chromosome 6. (provided by RefSeq)
免疫原
CDSN (NP_001255, 306 a.a. ~ 355 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YLVPGMTYSKGKIYPVGYFTKENPVKGSPGVPSFAAGPPISEGKYFSSNP
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)