Merck
SAB1401002
Sigma-Aldrich
Anti-ACP5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC117378, TRAP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACP5(54)
詳細
This gene encodes an iron containing glycoprotein which catalyzes the conversion of orthophosphoric monoester to alcohol and orthophosphate. It is the most basic of the acid phosphatases and is the only form not inhibited by L(+)-tartrate. (provided by RefSeq)
免疫原
ACP5 (NP_001602.1, 1 a.a. ~ 325 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDMWTALLILQALLLPSLADGATPALRFVAVGDWGGVPNAPFHTAREMANAKEIARTVQILGADFILSLGDNFYFTGVQDINDKRFQETFEDVFSDRSLRKVPWYVLAGNHDHLGNVSAQIAYSKISKRWNFPSPFYRLHFKIPQTNVSVAIFMLDTVTLCGNSDDFLSQQPERPRDVKLARTQLSWLKKQLAAAREDYVLVAGHYPVWSIAEHGPTHCLVKQLRPLLATYGVTAYLCGHDHNLQYLQDENGVGYVLSGAGNFMDPSKRHQRKVPNGYLRFHYGTEDSLGGFAYVEISSKEMTVTYIEASGKSLFKTRLPRRARP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Janine Bleil et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(7), 1745-1754 (2014-02-28)
To unravel the mechanisms that control bony ankylosis in ankylosing spondylitis (AS). Histomorphologic and histomorphometric analyses were performed on zygapophyseal joints obtained from 18 patients with AS, 9 patients with osteoarthritis (OA), and 10 cadaver donors without a rheumatic disease