抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ISL2(64843)
免疫原
ISL2 (NP_665804.1, 1 a.a. ~ 359 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVDIIFHYPFLGAMGDHSKKKPGTAMCVGCGSQIHDQFILRVSPDLEWHAACLKCAECSQYLDETCTCFVRDGKTYCKRDYVRLFGIKCAKCQVGFSSSDLVMRARDSVYHIECFRCSVCSRQLLPGDEFSLREHELLCRADHGLLLERAAAGSPRSPGPLPGARGLHLPDAGSGRQPALRPHVHKQTEKTTRVRTVLNEKQLHTLRTCYAANPRPDALMKEQLVEMTGLSPRVIRVWFQNKRCKDKKKSILMKQLQQQQHSDKTSLQGLTGTPLVAGSPIRHENAVQGSAVEVQTYQPPWKALSEFALQSDLDQPAFQQLVSFSESGSLGNSSGSDVTSLSSQLPDTPNSMVPSPVET
Sequence
MVDIIFHYPFLGAMGDHSKKKPGTAMCVGCGSQIHDQFILRVSPDLEWHAACLKCAECSQYLDETCTCFVRDGKTYCKRDYVRLFGIKCAKCQVGFSSSDLVMRARDSVYHIECFRCSVCSRQLLPGDEFSLREHELLCRADHGLLLERAAAGSPRSPGPLPGARGLHLPDAGSGRQPALRPHVHKQTEKTTRVRTVLNEKQLHTLRTCYAANPRPDALMKEQLVEMTGLSPRVIRVWFQNKRCKDKKKSILMKQLQQQQHSDKTSLQGLTGTPLVAGSPIRHENAVQGSAVEVQTYQPPWKALSEFALQSDLDQPAFQQLVSFSESGSLGNSSGSDVTSLSSQLPDTPNSMVPSPVET
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)