抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DUSP21(63904)
詳細
This gene encodes a member of the dual specificity phosphatase family, specifically the low molecular weight dual specificity phosphatase family. The encoded protein localizes to both the cytoplasm and the nucleus and functions to remove phosphate groups from phosphotyrosine and phosphothreonine residues
免疫原
DUSP21 (NP_071359.2, 1 a.a. ~ 190 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTASASSFSSSQGVQQPSIYSFSQITRSLFLSNGVAANDKLLLSSNRITAIVNASVEVVNVFFEGIQYIKVPVTDARDSRLYDFFDPIADLIHTIDMRQGRTLLHCMAGVSRSASLCLAYLMKYHSMSLLDAHTWTKSRRPIIRPNNGFWEQLINYEFKLFNNNTVRMINSPVGNIPDIYEKDLRTMISM
Sequence
MTASASSFSSSQGVQQPSIYSFSQITRSLFLSNGVAANDKLLLSSNRITAIVNASVEVVNVFFEGIQYIKVPVTDARDSRLYDFFDPIADLIHTIDMRQGRTLLHCMAGVSRSASLCLAYLMKYHSMSLLDAHTWTKSRRPIIRPNNGFWEQLINYEFKLFNNNTVRMINSPVGNIPDIYEKDLRTMISM
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)