Merck
SAB1400486
Sigma-Aldrich
抗RSL1D1抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗CSIG抗体, 抗L12抗体, 抗MGC138433抗体, 抗PBK1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RSL1D1(26156)
免疫原
RSL1D1 (NP_056474.2, 1 a.a. ~ 490 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEDSASASLSSAAATGTSTSTPAAPTARKQLDKEQVRKAVDALLTHCKSRKNNYGLLLNENESLFLMVVLWKIPSKELRVRLTLPHSIRSDSEDICLFTKDEPNSTPEKTEQFYRKLLNKHGIKTVSQIISLQTLKKEYKSYEAKLRLLSSFDFFLTDARIRRLLPSLIGRHFYQRKKVPVSVNLLSKNLSREINDCIGGTVLNISKSGSCSAIRIGHVGMQIEHIIENIVAVTKGLSEKLPEKWESVKLLFVKTEKSAALPIFSSFVSNWDEATKRSLLNKKKKEARRKRRERNFEKQKERKKKRQQARKTASVLSKDDVAPESGDTTVKKPESKKEQTPEHGKKKRGRGKAQVKATNESEDEIPQLVPIGKKTPANEKVEIQKHATGKKSPAKSPNPSTPRGKKRKALPASETPKAAESETPGKSPEKKPKIKEEAVKEKSPSLGKKDARQTPKKPEAKFFTTPSKSVRKASHTPKKWPKKPKVPQST
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)