Merck
SAB1400474
Sigma-Aldrich
抗RASGRP3抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗GRP3抗体, 抗KIAA0846抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RASGRP3(25780)
詳細
Members of the RAS (see HRAS; MIM 190020) subfamily of GTPases function in signal transduction as GTP/GDP-regulated switches that cycle between inactive GDP- and active GTP-bound states. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), such as RASGRP3, serve as RAS activators by promoting acquisition of GTP to maintain the active GTP-bound state and are the key link between cell surface receptors and RAS activation (Rebhun et al., 2000 [PubMed 10934204]).[supplied by OMIM
免疫原
RASGRP3 (NP_733772.1, 1 a.a. ~ 690 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGSSGLGKAATLDELLCTCIEMFDDNGELDNSYLPRIVLLMHRWYLSSTELAEKLLCMYRNATGESCNEFRLKICYFMRYWILKFPAEFNLDLGLIRMTEEFREVASQLGYEKHVSLIDISSIPSYDWMRRVTQRKKVSKKGKACLLFDHLEPIELAEHLTFLEHKSFRRISFTDYQSYVIHGCLENNPTLERSIALFNGISKWVQLMVLSKPTPQQRAEVITKFINVAKKLLQLKNFNTLMAVVGGLSHSSISRLKETHSHLSSEVTKNWNEMTELVSSNGNYCNYRKAFADCDGFKIPILGVHLKDLIAVHVIFPDWTEENKVNIVKMHQLSVTLSELVSLQNASHHLEPNMDLINLLTLSLDLYHTEDDIYKLSLVLEPRNSKSQPTSPTTPNKPVVPLEWALGVMPKPDPTVINKHIRKLVESVFRNYDHDHDGYISQEDFESIAANFPFLDSFCVLDKDQDGLISKDEMMAYFLRAKSQLHCKMGPGFIHNFQEMTYLKPTFCEHCAGFLWGIIKQGYKCKDCGANCHKQCKDLLVLACRRFARAPSLSSGHGSLPGSPSLPPAQDEVFEFPGVTAGHRDLDSRAITLVTGSSRKISVRLQRATTSQATQTEPVWSEAGWGDSGSHTFPKMKSKFHDKAAKDKGFAKWENEKPRVHAGVDVVDRGTEFELDQDEGEETRQDGEDG
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)