Merck
SAB1400436
Sigma-Aldrich
抗WDTC1抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗KIAA1037抗体, 抗RP11-4K3__A.1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WDTC1(23038)
関連するカテゴリー
免疫原
WDTC1 (NP_055838.2, 1 a.a. ~ 676 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAKVNITRDLIRRQIKERGALSFERRYHVTDPFIRRLGLEAELQGHSGCVNCLEWNEKGDLLASGSDDQHTIVWDPLHHKKLLSMHTGHTANIFSVKFLPHAGDRILITGAADSKVHVHDLTVKETIHMFGDHTNRVKRIATAPMWPNTFWSAAEDGLIRQYDLRENSKHSEVLIDLTEYCGQLVEAKCLTVNPQDNNCLAVGASGPFVRLYDIRMIHNHRKSMKQSPSAGVHTFCDRQKPLPDGAAQYYVAGHLPVKLPDYNNRLRVLVATYVTFSPNGTELLVNMGGEQVYLFDLTYKQRPYTFLLPRKCHSSGVQNGKMSTNGVSNGVSNGLHLHSNGFRLPESRGHVSPQVELPPYLERVKQQANEAFACQQWTQAIQLYSKAVQRAPHNAMLYGNRAAAYMKRKWDGDHYDALRDCLKAISLNPCHLKAHFRLARCLFELKYVAEALECLDDFKGKFPEQAHSSACDALGRDITAALFSKNDGEEKKGPGGGAPVRLRSTSRKDSISEDEMVLRERSYDYQFRYCGHCNTTTDIKEANFFGSNAQYIVSGSDDGSFFIWEKETTNLVRVLQGDESIVNCLQPHPSYCFLATSGIDPVVRLWNPRPESEDLTGRVVEDMEGASQANQRRMNADPLEVMLLNMGYRITGLSSGGAGASDDEDSSEGQVQCRPS
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
文書ライブラリにアクセスする
Marc D Voss et al.
Biochemical and biophysical research communications, 449(3), 327-331 (2014-05-23)
Phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase, type II, beta (PIP5K2B) is linked to the pathogenesis of obesity, insulin resistance and diabetes. Here, we describe the identification of a novel pyrimidine-2,4-diamine PIP5K2B inhibitor, designated SAR088. The compound was identified by high-throughput screening and subsequently characterized