Merck
SAB1400387
Sigma-Aldrich
抗MAD2L2抗体 ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗MAD2B抗体, 抗REV7抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAD2L2(10459)
詳細
The protein encoded by this gene is a component of the mitotic spindle assembly checkpoint that prevents the onset of anaphase until all chromosomes are properly aligned at the metaphase plate. The encoded protein, which is similar to MAD2L1, is capable of interacting with ADAM9, ADAM15, REV1, and REV3 proteins. (provided by RefSeq)
免疫原
MAD2L2 (AAH15244.1, 1 a.a. ~ 211 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTTLTRQDLNFGQVVADVLCEFLEVAVHLILYVREVYPVGIFQKRKKYNVPVQMSCHPELNQYIQDTLHCVKPLLEKNDVEKVVVVILDKEHRPVEKFVFEITQPPLLSISSDSLLSHVEQLLRAFILKISVCDAVLDHNPPGCTFTVLVHTREAATRNMEKIQVIKDFPWILADEQDVHMHDPRLIPLKTMTSDILKMQLYVEERAHKGS
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ashish Lal et al.
PLoS genetics, 7(11), e1002363-e1002363 (2011-11-22)
A simple biochemical method to isolate mRNAs pulled down with a transfected, biotinylated microRNA was used to identify direct target genes of miR-34a, a tumor suppressor gene. The method reidentified most of the known miR-34a regulated genes expressed in K562