Merck
SAB1400205
Sigma-Aldrich
抗PGM5抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗PGMRP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PGM5(5239)
詳細
Phosphoglucomutases (EC 5.2.2.2.), such as PGM5, are phosphotransferases involved in interconversion of glucose-1-phosphate and glucose-6-phosphate. PGM activity is essential in formation of carbohydrates from glucose-6-phosphate and in formation of glucose-6-phosphate from galactose and glycogen (Edwards et al., 1995 [PubMed 8586438]).[supplied by OMIM
免疫原
PGM5 (ENSP00000366540, 1 a.a. ~ 506 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVVGSDGRYFSRTAIEIVVQMAAANGIGRLIIGQNGILSTPAVSCIIRKIKAAGGIILTASHCPGGPGGEFGVKFNVANGGPAPDVVSDKIYQISKTIEEYAICPDLRIDLSRLGRQEFDLENKFKPFRVEIVDPVDIYLNLLRTIFDFHAIKGLLTGPSQLKIRIDAMHGVMGPYVRKVLCDELGAPANSAINCVPLEDFGGQHPDPNLTYATTLLEAMKGGEYGFGAAFDADGDRYMILGQNGFFVSPSDSLAIIAANLSCIPYFRQMGVRGFGRSMPTSMALDRVAKSMKVPVYETPAGWRFFSNLMDSGRCNLCGEESFGTGSDHLREKDGLWAVLVWLSIIAARKQSVEEIVRDHWAKFGRHYYCRFDYEGLDPKTTYYIMRDLEALVTDKSFIGQQFAVGSHVYSVAKTDSFEYVDPVDGTVTKKQGLRIIFSDASRLIFRLSSSSGVRATLRLYAESYERDPSGHDQEPQAVLSPLIAIALKISQIHERTGRRGPTVIT
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)