Merck
SAB1400170
Sigma-Aldrich
抗MSRA抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MSRA(4482)
詳細
This protein is ubiquitous and highly conserved. It carries out the enzymatic reduction of methionine sulfoxide to methionine. Human and animal studies have shown the highest levels of expression in kidney and nervous tissue. Its proposed function is the repair of oxidative damage to proteins to restore biological activity. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
MSRA (NP_036463.1, 1 a.a. ~ 235 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLSATRRACQLLLLHSLFPVPRMGNSASNIVSPQEALPGRKEQTPVAAKHHVNGNRTVEPFPEGTQMAVFGMGCFWGAERKFWVLKGVYSTQVGFAGGYTSNPTYKEVCSEKTGHAEVVRVVYQPEHMSFEELLKVFWENHDPTQGMRQGNDHGTQYRSAIYPTSAKQMEAALSSKENYQKVLSEHGFGPITTDIREGQTFYYAEDYHQQYLSKNPNGYCGLGGTGVSCPVGIKK
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)