安全性情報
SAB1306443
Sigma-Aldrich
ANTI-S39A3 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
SLC39A3, Solute carrier family 39 member 3, ZIP3, Zinc transporter ZIP3, Zrt- and Irt-like protein 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
33601 Da
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC39A3(29985)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Jan Code
SAB1306443-400UL:
SAB1306443-40TST:
試験成績書(COA)