Merck
SAB1306324
Sigma-Aldrich
ANTI-DI3L1 (N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
DIS3-like exonuclease 1, DIS3L, DIS3L1, KIAA1955
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
120787 Da
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DIS3L(115752)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)