Merck
SAB1305514
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-MOUSE IRGM1 (C-TERMINAL) antibody produced in mouse
clone 403CT8.5.5, crude ascites, buffered aqueous solution
別名:
Ifi1, Iigp3, Immunity-related GTPase family M protein 1, Irgm, Irgm1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
crude ascites
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
403CT8.5.5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
46552 Da
化学種の反応性
mouse
テクニック
western blot: 1:1000-1:16000
アイソタイプ
IgM
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Irgm1(15944)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)