SAB1303181
ANTI-TOX3 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
CAG trinucleotide repeat-containing gene F9 protein, CAGF9, TNRC9, TOX high mobility group box family member 3, TOX3, Trinucleotide repeat-containing gene 9 protein
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
63342 Da
交差性
mouse, human
テクニック
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TOX3(27324)
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB1303181-100UG:
SAB1303181-400UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)