Merck
SAB1300991
Sigma-Aldrich
Anti-ADCK1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-AarF domain containing kinase 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
mouse, human
citations:
2
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ADCK1(57143)
関連するカテゴリー
詳細
AarF domain containing kinase 1 (ADCK1) is encoded by the gene mapped to human chromosome 14q24.3. The encoded protein is a putative kinase with unknown molecular function.
免疫原
ADCK1 (NP_065154, 48-86)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human ADCK1.
生物化学的/生理学的作用
Mutation in the gene is associated with the development of parathyroid carcinoma (PC).
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Genomic profiling reveals mutational landscape in parathyroid carcinomas.
Pandya C
JCI insight, 2 (2017)
GGenetic bases and clinical manifestations of coenzyme Q10 (CoQ10) deficiency
Desbats M A
Journal of inherited metabolic disease (2014)