安全性情報
SAB1300894
Sigma-Aldrich
Anti-DOK5 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
別名:
抗ドッキングタンパク質5抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DOK5(55816)
詳細
DOK5 is a member of the DOK family of membrane proteins, which are adapter proteins involved in signal transduction. The encoded protein interacts with phosphorylated receptor tyrosine kinases to mediate neurite outgrowth and activation of the MAP kinase pathway. In contrast to other DOK family proteins, this protein does not interact with RASGAP.
免疫原
DOK5 (NP_060901, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human DOK5.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB1300894-100UG:
SAB1300894-VAR:
SAB1300894-BULK:
試験成績書(COA)