抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PSKH1(5681)
関連するカテゴリー
詳細
PSKH1 may be a SFC-associated serine kinase (splicing factor compartment-associated serine kinase) with a role in intranuclear SR protein (non-snRNP splicing factors containing a serine/arginine-rich domain) trafficking and pre-mRNA processing. PSKH1 is localized in the Brefeldin A-sensitive Golgi compartment, at centrosomes, in the nucleus with a somewhat speckle-like presence, membrane-associated to the endoplasmic reticulum (ER) and the plasma membrane (PM), and more diffusely in the cytoplasm.
免疫原
PSKH1 (NP_006733, 372-411)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human PSKH1.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human PSKH1.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)