SAB1300751
Anti-SUV39H2 (N-term G107) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-C mpl ligand antibody, Anti-MGDF antibody, Anti-Megakaryocyte colony stimulating factor antibody, Megakaryocyte growth and development factor antibody, Megakaryocyte stimulating factor antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SUV39H2(7066)
詳細
Megakaryocytopoiesis is the cellular development process that leads to platelet production. TTPO is a humoral growth factor that is necessary for megakaryocyte proliferation and maturation, as well as for thrombopoiesis. This protein is the ligand for MLP/C_MPL, the product of myeloproliferative leukemia virus oncogene.
免疫原
SUV39H2 (AAA50553, 25-60)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human TPO.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human TPO.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)