Merck
SAB1300651
Sigma-Aldrich
Anti-ARL2 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗ARL2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
ELISA (i)
化学種の反応性:
human
テクニック:
indirect ELISA: 1:1000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARL2(402)
詳細
The ADP-ribosylation factor (ARF) genes are small GTP-binding proteins of the RAS superfamily. ARL2 is a member of a functionally distinct group of ARF-like genes. This protein is a component of a regulated secretory pathway involved in Ca(2+)-dependent release of acetylcholine.
免疫原
ARL2 (NP_001658, 160-194)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human ARL2.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)