SAB1300600
Anti-NCBP2 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-20 kDa nuclear cap-binding protein, Anti-CBP20, Anti-NCBP 20 kDa subunit, Anti-Nuclear cap-binding protein subunit 2, NCBP-interacting protein 1
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NCBP2(22916)
詳細
NCBP2 is a component of the nuclear cap-binding protein complex (CBC), which binds to the monomethylated 5′ cap of nascent pre-mRNA in the nucleoplasm. NCBP2 has an RNP domain commonly found in RNA binding proteins, and contains the cap-binding activity. The CBC promotes pre-mRNA splicing, 3′-end processing, RNA nuclear export, and nonsense-mediated mRNA decay.
免疫原
NCBP2 (NP_031388, 119-154)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NCBP2.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NCBP2.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)