Merck
SAB1300488
Sigma-Aldrich
Anti-ADCK2 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-AarF domain containing kinase 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ADCK2(90956)
関連するカテゴリー
詳細
ADCK2 is member of the AarF domain containing kinase family.
免疫原
ADCK2 (NP_443085, 588-628)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human ADCK2.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)