Merck
SAB1300190
Sigma-Aldrich
Anti-MIPEP (N-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-HMIP, Anti-MIP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
Ig fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MIPEP(4285)
関連するカテゴリー
詳細
MIPEP performs the final step in processing a specific class of nuclear-encoded proteins targeted to the mitochondrial matrix or inner membrane. This protein is primarily involved in the maturation of oxidative phosphorylation (OXPHOS)-related proteins. This protein may contribute to the functional effects of frataxin deficiency and the clinical manifestations of Friedreich ataxia.
免疫原
MIPEP (NP_005923, 185-219)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human MIPEP.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)