安全性情報
SAB1105729
Sigma-Aldrich
Anti-ABLIM1 (116-130) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
別名:
Anti-ABLIM, Anti-Actin binding LIM protein 1, Anti-LIMAB1, Anti-LIMATIN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt ~52 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1:500-1:2,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABLIM1(3983)
免疫原
synthetic peptide corresponding to amino acids 116-130 of human ABLIM1
物理的形状
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB1105729-200UL:
試験成績書(COA)