Merck
S9945
Sigma-Aldrich
Stemline® Keratinocyte Growth Supplement
With bovine pituitary extract (BPE) and CaCl2, For use with S0196, Stemline® Keratinocyte Medium II
別名:
ケラチノサイト培地サプリメント
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
形状
liquid
品質
With bovine pituitary extract (BPE) and CaCl2
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
clear pink-brown
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
最新鋭のGMP適合施設で製造されていますので、Stemlineケラチノサイト幹細胞増殖用培地は、ケラチノサイトへの適用に最適な培地であることは明らかです。
法的情報
Stemline is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
必要ですが提供されていません
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
S9945-1VL-PW:
S9945-BULK:
S9945-1VL-LBL:
S9945-VAR:
S9945-1VL:
試験成績書(COA)