Merck
S8320
Supelco
SigmaMarker
high range, mol wt 36,000-200,000 Da
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
lyophilized powder
使用法
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm)
sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm)
 vial sufficient for 50-100 PhastGels
分子量
36,000-200,000 Da
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
SigmaMarkersは、Laemmli SDS-PAGE、PhastSystem(Pharmacia)、Schagger and von Jagow SDS-PAGE(Tricine)用にデザインされています。SigmaMarkerはほとんどのタンパク質やそのサブユニットの分子量範囲をカバ-しています。高分子量から低分子量まで広い分子量範囲のマ-カ-です。サンプルバッファ-で凍結乾燥されているので、脱イオン水で復元後そのまま使用できます。電気泳動後クマシブル-染色した際、ほぼ同じ濃さの明瞭なバンドが得られるように調製されています。
その他情報
タンパク質(分子量)
グリセルアルデヒド3-リン酸デヒドロゲナーゼ、ウサギ筋肉由来(36,000)
オボアルブミン、ニワトリ卵由来(45,000)
グルタミン酸デヒドロゲナーゼ、ウシ肝臓由来(55,000)
アルブミン、ウシ血清由来(66,000)
ホスホリラーゼB、ウサギ筋肉由来(97,000)
β-ガラクトシダーゼ、大腸菌由来(116,000)
ミオシン、ブタ心臓由来(200,000)
Will yield bands for the following seven proteins from the SigmaMarker list with Coomassie Blue staining.
再構成
Reconstitution with 100 μl of deionized water results in a solution containing 2-3.5 mg of protein per ml of 62 mM Tris-HCl, pH 6.8, 1 mM EDTA, 4% sucrose, 10 mM TCEP, 2% SDS, and 0.01% bromophenol blue.
法的情報
SigmaMarker is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S8320-BULK:
S8320-10VL:
S8320PROC:
S8320-PH:
S8320-VAR:
S8320-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)