Merck
S7065
Sigma-Aldrich
Secretoneurin mouse, rat trifluoroacetate salt
別名:
Secretogranin II (154-186)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C159H252N40O58
分子量:
3651.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.77
UniProtアクセッション番号
品質水準
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)O.N2([C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[
InChI Key
IANNOZRUECDFCR-LWSWLSIKSA-N
遺伝子情報
mouse ... Scg2(20254)
rat ... Scg2(24765)
Amino Acid Sequence
Thr-Asn-Glu-Ile-Val-Glu-Glu-Gln-Tyr-Thr-Pro-Gln-Ser-Leu-Ala-Thr-Leu-Glu-Ser-Val-Phe-Gln-Glu-Leu-Gly-Lys-Leu-Thr-Gly-Pro-Ser-Asn-Gln
生物化学的/生理学的作用
Neuropeptide generated in brain, adrenal medulla and other endocrine tissues by proteolytic processing of secretogranin II (chromogranin C). Endogenous peptide that enhances dopamine release.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)