物質
glass jar
特徴
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
メーカー/製品名
WHEATON® 900570
inside L × W × D
26 mm × 26 mm × 90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
容量:5枚の1 x 3インチスライドまたは10枚のスライドを並べて収容できます。
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック