安全性情報
S1772
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution 15%
150 g/L sodium chloride in H2O, tissue culture grade, suitable for insect cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
無菌性
sterile-filtered
濃度
150 g/L sodium chloride in H2O, tissue culture grade
テクニック
cell culture | insect: suitable
不純物
endotoxin, tested
保管温度
−20°C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
S1772-500ML:
S1772-100ML:
試験成績書(COA)