Merck
S1639
Sigma-Aldrich
補体血清 モルモット由来
lyophilized powder
別名:
Complement serum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
guinea pig
品質水準
形状
lyophilized powder
テクニック
cell culture | embryo: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
モルモット由来の補体血清が、分染法のための胚のインキュベーションおよび胚中の栄養外胚葉DNAの染色に使用されています。
物理的形状
表示量の血清の凍結乾燥品
アナリシスノート
Hemolytic titer(CH50 unit/ml)は、Kabat and Mayerの方法を用いて測定しています。CH}50 unit/ml≧ 80実際のtiterはラベルに表示されています。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S1639-5ML:
R8508-1ML-PW:
S1639-PH:
S1639-5ML-PW:
S1639-10X5ML:
S1639-VAR:
S1639-1ML:
S1639PROC:
S1639-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Derivation of human embryonic stem cells in standard and chemically defined conditions.
Eric Chiao et al.
Methods in cell biology, 86, 1-14 (2008-04-30)
Yue Chen et al.
PLoS pathogens, 17(4), e1009535-e1009535 (2021-04-22)
The Peptidoglycan (PG) cell wall of the Lyme disease (LD) spirochete, Borrelia burgdorferi (Bb), contributes to structural and morphological integrity of Bb; is a persistent antigen in LD patients; and has a unique pentapeptide with L-Ornithine as the third amino
Involvement of histone H2B monoubiquitination in the regulation of mouse preimplantation development
Ooga M, et al.
Journal of Reproduction and Development, 2014-2137 (2015)
alpha-Solanine impairs oocyte maturation and quality by inducing autophagy and apoptosis and changing histone modifications in a pig model.
Lin T, et al.
Reproductive Toxicology, 75, 96-109 (2018)
Guenhaël Sanz et al.
Biochimica et biophysica acta. General subjects, 1863(10), 1608-1618 (2019-07-07)
The placenta controls exchanges between the mother and the fetus and therefore fetal development and growth. The maternal environment can lead to disturbance of placental functions, with consequences on the health of the offspring. Since the rabbit placenta is very