抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
12F5, monoclonal
分子量
antigen ~25 kDa
化学種の反応性
human, mouse, canine
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNRPB(6628)
mouse ... Snrpb(20638)
詳細
免疫原
アプリケーション
- Monoclonal Anti-SmB antibody produced in mouse has been used in:
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S0698-BULK:
S0698-25UL:
S0698-200UL:
S0698-VAR:
S0698-100UL:
試験成績書(COA)