Key Documents
RFA453011-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor (microtubes)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022637100 (NA)
Eppendorf® 5804726006 (EU)
パラメーター
20,800 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG