Merck
RFA4530113-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022654047 (NA)
Eppendorf® 5427753001 (EU)
パラメーター
20,817 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5430/5430R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
特徴および利点
  • The rotor features aerosol tight quick lock rotor lid made of aluminum for use with hazardous sample
  • Fixed angle rotor holds sample at 45°
  • Compatible with 5430/5430R centrifuges
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)