Key Documents
RFA452411S-EP
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-24-11-Special, aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
別名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor with PTFE-coating
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022653041 (NA)
Eppendorf® 5424700004 (EU)
パラメーター
21,130 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5424/5424R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG