特徴
lid
to hold 18 x 1/5.2.0 mL tubes
to hold 18 x spin columns
fixed angle rotor with higher edge
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022653083 (NA)
Eppendorf® 5424706002 (EU)
パラメーター
18,111 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5424/5424R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)