Merck
RDD016
Sigma-Aldrich
D-(+)-グルコース
≥99.5% (anhydrous), free-flowing, Redi-Dri
別名:
デキストロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724615
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
maize
品質水準
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99.5% (anhydrous)
形状
powder
品質
free-flowing
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
white
mp
150-152 °C (lit.)
溶解性
water: 0.1333 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
遺伝子情報
human ... PYGM(5837)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
RDD016-500G:
RDD016-BULK:
RDD016-2.5KG:
RDD016-12KG:
RDD016-1KG:
試験成績書(COA)