安全性情報
RABTYROE
Sigma-Aldrich
HRP-Conjugated Phosphotyrosine-specific Antibody Concentrate (Item E)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.32
application:
citations:
抗体製品タイプ
primary antibodies
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
その他情報
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
RABTYROE-10UL:
RABTYROE-10UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)