安全性情報
RABCTYROD
Sigma-Aldrich
Fixing Solution for Phosphotyrosine Assay (Item D)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
その他情報
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
RABCTYROD-30ML:
RABCTYROD-30ML-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)