安全性情報
RAB1652
Sigma-Aldrich
Human PSP94 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
別名:
β-Microseminoprotein, Beta-microseminoprotein , IGBF, Immunoglobulin-binding factor, Prostate secretory protein of 94 amino acids
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MSMB(4477)
詳細
The prostate secretory protein of 94 amino acids (PSP94), which is secreted by the prostate gland, is a small, cysteine-rich, and non-glycosylated protein. It is found abundantly in prostatic secretions and is a primary constituent of human semen. Lower expression of the PSP94 gene is observed in prostate cancer. PSP94 acts as a tumor suppressor and curbs metastasis. It also acts as an inhibitor of sperm motility and sperm acrosome reaction. The PSP94 gene is located on the human chromosome at 10q11.22.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Ashwani Kumar et al.
Journal of molecular biology, 397(4), 947-956 (2010-02-27)
Several recent genome-wide association studies have linked the human MSMB gene, encoding prostate secretory protein of 94 residues (PSP94), with prostate cancer susceptibility. PSP94 is one of the most abundant proteins from prostatic secretions and a primary constituent of human
Bhakti R Pathak et al.
Asian journal of andrology, 12(5), 677-689 (2010-08-03)
The prostate secretory protein of 94 amino acids (PSP94) has been shown to interact with cysteine-rich secretory protein 3 (CRISP-3) in human seminal plasma. Interestingly, PSP94 expression is reduced or lost in the majority of the prostate tumours, whereas CRISP-3