安全性情報
RAB1574
Sigma-Aldrich
Human Matriptase ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.410-100 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ST14(6768)
詳細
The ST14 (suppression of tumorigenicity 14) gene encodes a cell surface serine protease which is also called as matriptase. The ST14 gene is mapped to human chromosome 11q24.3.
This ELISA antibody pair detects Human Matriptase. Other species not yet determined.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
生物化学的/生理学的作用
St14 (suppression of tumorigenicity 14) forms complexes with serine proteases inhibitors HAIs (hepatocyte growth factor activator inhibitors), to prevent its proteolytic activity. ST14 expression is required for epithelial mesenchymal transition in tumor cells. St14′s biological activity is specific to different substrates, which includes extracellular matrix proteins, hepatocyte growth factor, epidermal growth factor receptor (EGFR), adhesion molecules including Mac25 (insulin-like growth factor-binding protein 7) and Tie2 (angiopoietin-1 receptor) , proteases including urokinase plasminogen activator (uPA), prostasin (PRSS8), matrix metalloprotease 3 (MMP3). Upregulation of the gene is found in progressed epithelial cancer but lower expression of the gene is observed in colon cancer and hence it is termed ‘suppression of tumors′.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Impact of suppression of tumorigenicity 14 (ST14)/serine protease 14 (Prss14) expression analysis on the prognosis and management of estrogen receptor negative breast cancer.
Kim S, et al.
Oncotarget, 7(23), 34643-34643 (2016)
Autosomal recessive ichthyosis with hypotrichosis caused by a mutation in ST14, encoding type II transmembrane serine protease matriptase.
Basel-Vanagaite L, et al.
American Journal of Human Genetics, 80(3), 467-477 (2007)
Activation of proHGF by St14 induces mouse embryonic stem cell differentiation.
Yan X, et al.
Protein & cell, 7(8), 601-605 (2016)