安全性情報
RAB1336
Sigma-Aldrich
Human CD38 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.410-100 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CD38(952)
詳細
This ELISA antibody pair detects human CD38. Other species not yet determined.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
生物化学的/生理学的作用
Cluster of differentiation 38 (CD38) plays a vital role in oxytocin secretion. In addition, it is also implicated in the regulation of calcium concentration in airway smooth muscle. Aberrations in the gene expression is associated with the development of airway diseases like asthma. CD38 also functions in cell adhesion, signal transduction and calcium signaling. It serves as a potential disease marker for leukemias and myeloma.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
CD38 at the junction between prognostic marker and therapeutic target
Silvia D et al
Trends in Molecular Medicine, 210-218 (2008)
A Deletion Involving CD 38 and BST 1 Results in a Fusion Transcript in a Patient With Autism and Asthma
Fabiola C et al.
Autism Research : Official Journal of the International Society for Autism Research, 7(2) (2014)