Merck
RAB1177
Sigma-Aldrich
Mouse TSP-2 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum sample(s)
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.16 ng/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Thbs2(21826)
詳細
This ELISA antibody pair detects Mouse Thrombospondin 2 (THBS2)
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
生物化学的/生理学的作用
Thrombospondin-2 (TSP2) is an extracellular matrix (ECM) protein involved in regulating fracture healing. In addition, it also regulates cell-matrix interactions. TSP2 plays a vital role in assembly of collagen fibrils in the skin. It is involved in tissue repair and foreign body responses. The matricellular protein TSP2 endogenously controls angiogenesis and inflammation in rheumatoid arthritis patients. It also acts as an endogenous inhibitor of tumor growth.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thrombospondin-2: a potent endogenous inhibitor of tumor growth and angiogenesis.
Streit M, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96(26), 14888-14893 (1999)
Thrombospondin?2 influences the proportion of cartilage and bone during fracture healing.
Taylor D K, et al.
Journal of Bone and Mineral Research, 24(6), 1043-1054 (2009)
The functions of thrombospondin-1 and-2.
Lawler J
Current Opinion in Cell Biology, 12(5), 634-640 (2000)
Thrombospondin 2 functions as an endogenous regulator of angiogenesis and inflammation in rheumatoid arthritis.
Park Y W, et al.
The American Journal of Pathology, 165(6), 2087-2098 (2004)