安全性情報
RAB1122
Sigma-Aldrich
Mouse EPO ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
交差性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.5 pg/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Epo(13856)
詳細
This ELISA antibody pair detects Mouse Erythropoietin (EPO)
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
生物化学的/生理学的作用
Erythropoietin (EPO) is a glycoprotein hormone which is essential for the proliferation of erythropoietic progenitors to produce red blood cells (RBCs). Peritubular fibroblast in kidney cortex is the primary site for EPO production in adults, though spleen, bone marrow and liver contribute to the production. In fetus, liver is the primary site for EPO production. Additionally, EPO functions in some cytoprotective activities like, antiapoptotic, antioxidant, and anti-inflammatory responses. Hypoxia inducible factors upregulate EPO expression. EPO expression increases with decreased hemoglobin concentration in few cases of anemia. Decreased production of EPO is the cause of anemia in chronic kidney diseases. Circulating endogenous antibodies to EPO (anti-EPO) is the cause of anemia in multiple diseases like human immunodeficiency virus (HIV) infection, hepatitis C virus infection, systemic lupus erythematosus. Gain-of-function polymorphism in EPO causes familial erythrocytosis.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Circulating autoantibodies to endogenous erythropoietin are associated with chronic hepatitis C virus infection-related anemia
Tsiakalos A, et al.
Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International : HBPD INT, 16(3), 289-295 (2017)
Effect of quercetin on cell protection via erythropoietin and cell injury of HepG2 cells
Nishimura K, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 636, 11-16 (2017)
Physiology and pharmacology of erythropoietin
Jelkmann W
Transfusion Medicine and Hemotherapy : Offizielles Organ der Deutschen Gesellschaft Fur? Transfusionsmedizin und Immunham?atologie, 40(5), 302-309 (2013)
A Gain-of-Function Mutation in EPO in Familial Erythrocytosis
Zmajkovic J, et al.
The New England Journal of Medicine, 378(10), 924-930 (2018)