包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 ng/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SERPINA1(5265)
詳細
This ELISA antibody pair detects human Serpin A1. Other species are not determined.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Christoph Niemietz et al.
Experimental cell research, 395(2), 112217-112217 (2020-08-10)
Hereditary transthyretin amyloidosis (ATTR) is caused by amyloid deposition of misfolded transthyretin (TTR) in various tissues. Recently, reduction of circulating serum TTR, achieved via silencing oligonucleotides, was introduced as therapy of ATTR amyloidosis. We explored the impact of Serpin Family
Branko Cirovic et al.
Cell host & microbe, 28(2), 322-334 (2020-06-17)
Induction of trained immunity by Bacille-Calmette-Guérin (BCG) vaccination mediates beneficial heterologous effects, but the mechanisms underlying its persistence and magnitude remain elusive. In this study, we show that BCG vaccination in healthy human volunteers induces a persistent transcriptional program connected
Lena Ostermann et al.
JCI insight, 6(3) (2021-02-09)
Alpha-1 antitrypsin (AAT) is a major inhibitor of serine proteases in mammals. Therefore, its deficiency leads to protease-antiprotease imbalance and a risk for developing lung emphysema. Although therapy with human plasma-purified AAT attenuates AAT deficiency-related emphysema, its impact on lung