安全性情報
RAB1051
Sigma-Aldrich
Human GHR ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.84
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 ng/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GHR(2690)
詳細
This ELISA antibody pair detects human Growth Hormone R. Other species not yet determined.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials